Przejdź do
M023000
TFA-Hexylaminolinker Phosphoramidite
Synonim(y):
TFA-Hexylaminolinker Amidite
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H31F3N3O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.42
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥98% (31P-NMR)
Storage temp.:
−70°C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥98% (31P-NMR)
bulk density
1.095 g/mL
suitability
conforms to structure for H-NMR (Identity)
storage temp.
−70°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)C(F)(F)F)OCCC#N
InChI
1S/C17H31F3N3O3P/c1-14(2)23(15(3)4)27(26-13-9-10-21)25-12-8-6-5-7-11-22-16(24)17(18,19)20/h14-15H,5-9,11-13H2,1-4H3,(H,22,24)
InChI key
SMMKTKILBQHSFL-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)