Merck
LIDFA45211S-EP
Pokrywa do specjalnego rotora Eppendorf(R) FA-45-24-11
aerosol-tight, for 5424/5424R, aluminum
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103913
eCl@ss:
32110300
Compatibility:
for use with 5424 R, for use with 5424
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022653067 (NA), Eppendorf® 5424701000 (EU)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
aluminum
feature
aerosol-tight
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022653067 (NA), Eppendorf® 5424701000 (EU)
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 5424 R, for use with 5424
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)