Przejdź do
LIDFA45211-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-45-24-11 Rotor
aerosol-tight, for 5424/5424R, aluminum
Synonim(y):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103913
Compatibility:
for use with 5424 R, for use with 5424
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022653024 (NA), Eppendorf® 5424703003 (EU)
Produkt LIDFA45211-EP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
aluminum
feature
aerosol-tight
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022653024 (NA), Eppendorf® 5424703003 (EU)
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 5424 R, for use with 5424
General description
Aerosol-tight QuickLock rotor lid made of aluminum. It is ideal for the FA-45-24-11 rotor.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)