Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103913
Compatibility:
for use with 5418 R, for use with 5418
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022652087 (NA), Eppendorf® 5418708001 (EU)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
aluminum
feature
aerosol-tight
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022652087 (NA), Eppendorf® 5418708001 (EU)
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 5418 R, for use with 5418
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?