Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 935,00 zł |
Informacje o tej pozycji
935,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: ≥2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CSc1ccccc1N2CCN(CCCCCC(=O)NC3CCCc4ccccc34)CC2
InChI
1S/C27H37N3OS.ClH/c1-32-26-15-7-6-14-25(26)30-20-18-29(19-21-30)17-8-2-3-16-27(31)28-24-13-9-11-22-10-4-5-12-23(22)24;/h4-7,10,12,14-15,24H,2-3,8-9,11,13,16-21H2,1H3,(H,28,31);1H
InChI key
DWGKCWWWKHCVDH-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC) | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution |
| form solid | form film | form buffered aqueous solution |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: ≥2 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?