Przejdź do zawartości
L9631
Myristyl dodecanoate
≥99%
Synonim(y):
Lauric acid myristyl ester, Myristyl laurate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H52O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.69
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-966-3
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-17-19-21-23-25-28-26(27)24-22-20-18-16-12-10-8-6-4-2/h3-25H2,1-2H3
InChI key
FNMPODAQERUMDD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Myristyl dodecanoate (Myristyl laurate) is a laurate medium-chain unsaturated fatty acid ester compound that may be used as a reference in the analysis of wax esters of lauric acid.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)