Merck
L9384
L-Leucine 3-carboxy-4-hydroxyanilide hydrochloride
suitable for ligand binding assays
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18N2O4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.75
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Leucine 3-carboxy-4-hydroxyanilide hydrochloride,
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N2O4.ClH/c1-7(2)5-10(14)12(17)15-8-3-4-11(16)9(6-8)13(18)19;/h3-4,6-7,10,16H,5,14H2,1-2H3,(H,15,17)(H,18,19);1H/t10-;/m0./s1
InChI key
BSVJWFHAORBGDY-PPHPATTJSA-N
Application
L-Leucine 3-carboxy-4-hydroxyanilide may be used as a substrate for determining the activity of microsomal aminopeptidase in serum.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)