Merck
L9128
N-Lignoceroyldihydroglucocerebroside
Synonim(y):
1-O-(β-D-Glucopyranosyl)-n-tetracosanoyl-DL-dihydrosphingosine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H95NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
814.27
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
composition
Sphingolipid content, ~99% (by TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)CCCCCCCCCCCCCCC
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)