Przejdź do
L8628
N-Lignoceroyldihydro­galacto­cere­broside
~99% sphingolipid basis (TLC), ~95% lignoceric acid basis (predominant fatty acid)
Synonim(y):
1-O-(β-D-Galactopyranosyl)-N-tetracosanoyl-DL-dihydrosphingosine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H95NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
814.27
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
~95% lignoceric acid basis (predominant fatty acid), ~99% sphingolipid basis (TLC)
form
solid
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NC(COC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H95NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(40-56-48-47(55)46(54)45(53)43(39-50)57-48)42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h41-43,45-48,50-51,53-55H,3-40H2,1-2H3,(H,49,52)
InChI key
SNPQGCDJHZAVOB-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)