Przejdź do
L8533
Lansoprazole
≥98% (TLC), Gastric proton pump inhibitor, powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
485,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
790,00 zł
671,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14F3N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.36
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
485,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Lansoprazole, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
off-white
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
InChI
1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
InChI key
MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Gastric proton pump inhibitor.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR13901356916BP872
Lansoprazole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1356916
Lansoprazole
Lansoprazole British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP872
Lansoprazole
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
-
color
off-white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lansoprazole
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)