Merck
L8280
Latex beads, carboxylate-modified, biotin-labeled, yellow-green
buffered aqueous suspension, 0.05 μm mean particle size
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
buffered aqueous suspension
composition
Solids, 1.0%
mean particle size
0.05 μm
Physical form
Suspension in 10 mM PBS, pH 7.1, 2 mM NaN3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)