Regrettably, this information is not specified in the available documentation. Please be directed to the Certificate of Origin for Product L8045 and the lot in possession for all the relevant origin information. Lot MKBV8555V may be used as an example.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 882,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3250,00 zł 2437,50 zł |
Informacje o tej pozycji
882,00 zł
biological source
Glycyrrhizae root (licorice root)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=CC=C(O)C=C2O[C@H](C3=CC=C(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C=C3)C1
InChI
1S/C21H22O9/c22-9-17-18(25)19(26)20(27)21(30-17)28-12-4-1-10(2-5-12)15-8-14(24)13-6-3-11(23)7-16(13)29-15/h1-7,15,17-23,25-27H,8-9H2/t15-,17+,18+,19-,20+,21+/m0/s1
InChI key
DEMKZLAVQYISIA-ZRWXNEIDSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source Glycyrrhizae root (licorice root) | biological source - | biological source - | biological source - |
| form powder | form - | form powder or crystals | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥85.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| application(s) metabolomics | application(s) food and beverages | application(s) metabolomics | application(s) - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Liquiritin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Which genus of licorice root is the Liquiritin from; G.glabra, G.inflata, or G.uralensis?