Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Biological source:
fish (lungfish)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
fish (lungfish)
form
powder
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?