Przejdź do
L6295
Lomerizine dihydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
1496,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30F2N2O3·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
541.46
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1496,00 zł
Cena katalogowa1760,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1ccc(CN2CCN(CC2)C(c3ccc(F)cc3)c4ccc(F)cc4)c(OC)c1OC
InChI
1S/C27H30F2N2O3.2ClH/c1-32-24-13-8-21(26(33-2)27(24)34-3)18-30-14-16-31(17-15-30)25(19-4-9-22(28)10-5-19)20-6-11-23(29)12-7-20;;/h4-13,25H,14-18H2,1-3H3;2*1H
InChI key
LOGVKVSFYBBUAJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lomerizine dihydrochloride is a voltage-dependent calcium channel blocker and selective cerebral vasodilator.
Lomerizine dihydrochloride is a voltage-dependent calcium channel blocker and selective cerebral vasodilator. It is one of the most selective calcium channel blockers for the CNS and cerebral arteries. It has been reported to inhibit both T-type and L-type Ca2+ currents in rat hippocampal CA1 pyramidal neurons, to prevent glutamate-induced neurotoxicity in rat hippocampal primary cell cultures, and to exhibit protective effects in animal models of migraine, ischemia and hypoxia. In Japan, lomerizine has been used as the first-line prophylactic drug for migraines.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1119SML0950SML1443
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)