Merck
L6271
Sigma-Aldrich
L-Leucine allyl ester p-toluenesulfonate salt
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2 · C7H8O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.44
Beilstein:
5201666
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](N)C(=O)OCC=C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)