Merck
L6259
L-Lysine β-naphthylamide carbonate salt
Informacje o tej pozycji
EC Number:
242-655-7
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)