Merck
L6133
Lichenan from Cetraria islandica
practical grade, powder
Synonim(y):
Lichenin
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-755-3
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
practical grade
form
powder
color
tan to brown
SMILES string
OC[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Other Notes
A glucose polysaccharide.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)