Przejdź do zawartości
L5408
LY-171,883
≥98% (TLC)
Synonim(y):
5-[4-(4-Acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)butyl]-1H-tetrazole, Tomelukast
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.37
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
SMILES string
CCCc1c(O)c(ccc1OCCCCc2nnn[nH]2)C(C)=O
InChI
1S/C16H22N4O3/c1-3-6-13-14(9-8-12(11(2)21)16(13)22)23-10-5-4-7-15-17-19-20-18-15/h8-9,22H,3-7,10H2,1-2H3,(H,17,18,19,20)
InChI key
MWYHLEQJTQJHSS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective leukotriene D4 (LTD4) receptor antagonist; PPARα and PPARγ agonist.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)