Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24N2O3 · C2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.38
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H24N2O3.C2H4O2/c1-7(2)5-9(13)11(15)14-10(12(16)17)6-8(3)4;1-2(3)4/h7-10H,5-6,13H2,1-4H3,(H,14,15)(H,16,17);1H3,(H,3,4)/t9-,10-;/m0./s1
InChI key
JEUHGRPWUPRNDP-IYPAPVHQSA-N
Biochem/physiol Actions
Leucylleucine (Leu-Leu) may be used to study the functionality of dileucine motifs such as the motif responsible for internalization and targeting of vesicular acetylcholine transporter and clathrin adaptors AP-1 and AP-2. Leucylleucine may be used to study growth supplement requirements in vitro.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?