Merck
L4628
Linoleic anhydride
~97%, oil
Synonim(y):
(cis,cis)-9,12-Octadecadienoic anhydride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H62O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
542.88
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~97%
form
oil
color
clear colorless
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
density
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)