Przejdź do
L4420
LY-367385 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-(+)-a-amino-4-carboxy-2-methylbenzeneacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
373,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
1198,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11NO4 ·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.66
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
373,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: >10 mg/mL
originator
Eli Lilly
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1cc(ccc1[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H11NO4/c1-5-4-6(9(12)13)2-3-7(5)8(11)10(14)15/h2-4,8H,11H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI key
SGIKDIUCJAUSRD-QMMMGPOBSA-N
Application
LY-367385 hydrochloride has been used as a non-N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamate receptor blocker in neuronal stimulation experiment.
Biochem/physiol Actions
LY-367385 is a selective metabotropic glutamate 1a receptor (mGlu1a) antagonist.
LY-367385 hydrochloride has an ability to inhibit induction of long-term potentiation (LTP).
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H4166R7532SML0234
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >2 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at warmed to 60 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)