Przejdź do
L3791
Lamotrigine
≥98% (TLC), powder, glutamate release inhibitor
Synonim(y):
6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, GI 267119X
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
685,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7Cl2N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.09
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
281-901-8
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
685,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Lamotrigine, ≥98%, powder
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble 20 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nnc(c(N)n1)-c2cccc(Cl)c2Cl
InChI
1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
InChI key
PYZRQGJRPPTADH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Anticonvulsant.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1392Y0001030L-019
Lamotrigine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001030
Lamotrigine
form
powder
form
-
form
-
form
liquid
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble 20 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lamotrigine
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)