Merck
L2251
Methyl linolelaidate
≥99% (GC), liquid
Synonim(y):
Linolelaidic acid methyl ester, Methyl trans,trans-9,12-octadecadienoate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H34O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.47
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-901-7
Beilstein/REAXYS Number:
1727615
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
plant
assay
≥99% (GC)
form
liquid
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7+,11-10+
InChI key
WTTJVINHCBCLGX-ZDVGBALWSA-N
Packaging
Sealed ampule
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl linolelaidate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)