Merck
L1632
Dodecanoic anhydride
~99%
Synonim(y):
Lauric anhydride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)10CO]2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
382.62
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-449-9
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~99%
mp
41-43 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
InChI key
NWADXBLMWHFGGU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)