Przejdź do
L1417
15(S)-Latanoprost solution
≥95%
Synonim(y):
(5Z,9α,11α,15S)-9,11,15-Trihydroxy-17-phenyl-18,19,20-trinor-prost-5-en-1-oate isopropyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
777,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H40O5
Masa cząsteczkowa:
432.59
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
201-185-2
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
liquid
777,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
concentration
10 mg/mL in methyl acetate
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1CC[C@H](O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C26H40O5/c1-19(2)31-26(30)13-9-4-3-8-12-22-23(25(29)18-24(22)28)17-16-21(27)15-14-20-10-6-5-7-11-20/h3,5-8,10-11,19,21-25,27-29H,4,9,12-18H2,1-2H3/b8-3-/t21-,22-,23-,24+,25-/m1/s1
InChI key
GGXICVAJURFBLW-SCTZCWPJSA-N
Other Notes
15(S)-Latanoprost is the less active C-15 isomer of latanoprost where the C-15 hydroxyl group is inverted relative to its natural (α) position in a prostaglandin such as PGF. The 15(S)-isomer of latanoprost occurs as an impurity of between 0.1 and 1% in most commercial preparations of latanoprost.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L1292L6538PHR1884
description
≥95%
description
≥95% (HPLC)
description
≥99%, crystalline
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
form
liquid
form
-
form
crystalline
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
concentration
10 mg/mL in methyl acetate
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
3.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-16 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)