Merck
L137
Sigma-Aldrich
L-733,060 hydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2S,3S)-3-[(3,5-bis(Trifluoromethyl)phenyl)methoxy]-2-phenylpiperidine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19F6NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
solid
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl[H].FC(F)(F)c1cc(CO[C@@H]2CCCN[C@@H]2c3ccccc3)cc(c1)C(F)(F)F
informacje o genach
human ... TACR1(6869)
Działania biochem./fizjol.
Non-peptide NK1 tachykinin receptor antagonist; selective for guinea pig/human versus rat/mouse. Micromolar concentrations of L-733,060 inhibit the growth of human gastric and colon adenocarcinomas.in a dose-dependent manner, eventually leading to apoptosis in both cell lines.
Informacje prawne
Manufactured and sold under license from Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3