Przejdź do
L0906
L-α-Lysophosphatidylcholine from Glycine max (soybean)
≥99%, lyophilized powder
Synonim(y):
1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Lysolecithin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
51321705
EC Number:
232-715-0
NACRES:
NA.25
MDL number:
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
soybean
Quality Segment
description
zwitterionic
assay
≥99%
form
lyophilized powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Lysophosphatidylcholine is a major component of oxidized low density lipoproteins, and has been implicated in various inflammatory reactions, including atherosclerosis. It is used to demyelinate spinal neurons and study the processes underlying remyelination. It activates protein kinase C, p38 MAP kinase, p42 MAP Kinase, and the jun kinase (JNK) pathway, and stimulates transcription of c-jun.
Lysophosphatidylcholine is a major component of oxidized low density lipoproteins, and has been implicated in various inflammatory reactions, including atherosclerosis. It is used to demyelinate spinal neurons and study the processes underlying remyelination. It activates protein kinase C, p38 MAP kinase, p42 MAP Kinase, and the jun kinase (JNK) pathway, and stimulates transcription of c-jun. Lysophosphatidylcholine accumulates during cardiac ischemia and may induce arrhythmias by uncoupling gap junction communication, and increase ischemic damage by enhancing Na+ loading in cardiac myocytes. It also activates TREK1, TREK2 and TRAAK K+ channels.
Packaging
Packaged under Argon.
Preparation Note
Prepared by the action of phospholipase A on soybean L-α-phosphatidylcholine (P 6263).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y000195213720611372050
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
form
lyophilized powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
biological source
soybean
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
description
zwitterionic
description
-
description
-
description
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)