Merck
L0631
Behenyl dodecanoate
~99%
Synonim(y):
Docosyl dodecanoate, Lauric acid behenyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H68O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
508.90
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~99%
form
solid
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-25-27-29-31-33-36-34(35)32-30-28-26-24-12-10-8-6-4-2/h3-33H2,1-2H3
InChI key
RDLSPOZZADEUJT-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)