Merck
L0506
Arachidyl dodecanoate
≥99%
Synonim(y):
Arachidyl laurate, Dodecanoic acid eicosyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H64O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.85
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
lipid type
unsaturated FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
InChI key
GTUGKPSGIYCKEQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Arachidyl dodecanoate (arachidyl laurate) is a laurate medium-chain saturated (C20:0) fatty acid ester compound that may be used as a reference in the analysis of wax esters of lauric acid.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)