Przejdź do
L0277
Cryoware labels, plain
sheet of 20 labels
Synonim(y):
cold storage labels, cryo labels, Nalgene 5040-0002, cold storage stickers, cryo indentification stickers
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
360,00 zł
306,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5040-0002
Material:
fabric , white
L × w:
25 mm × 50 mm
Packaging:
pkg of 10 sheets, sheet of 20 labels
306,00 zł
Cena katalogowa360,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
fabric , white
packaging
pkg of 10 sheets, sheet of 20 labels
manufacturer/tradename
Nalgene® 5040-0002
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W
25 mm × 50 mm
General description
Easily and permanently identify samples and storage boxes with these durable cloth labels, 1 × 2 in. (25 × 50 mm) for use at ultra-low temperature. Adhere to plastic and cardboard storage boxes without peeling or shrinking.
Features and Benefits
  • 25 x 50mm white cloth labels.
  • Accept markers or ballpoint pen.
  • Specifically designed for use at ultra-low temperatures.
  • Adhere to plastic and cardboard without shrinking or peeling.
  • Non-sterile.
  • Not autoclavable.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z743350Z743347Z376914
description
sheet of 20 labels
description
orange, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1000 ea per roll
description
blue, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1000 ea per roll
description
white, W × L 0.75 in. × 1.5 in., pkg of 1000 ea per roll
L × W
25 mm × 50 mm
L × W
1.50 in. × 0.75 in.
L × W
1.50 in. × 0.75 in.
L × W
-
manufacturer/tradename
Nalgene® 5040-0002
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-2000-O
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-2000-B
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRY-2000
material
fabric , white
material
-
material
-
material
(Polyvinyl), white
packaging
sheet of 20 labels, pkg of 10 sheets
packaging
pkg of 1000 ea per roll
packaging
pkg of 1000 ea per roll
packaging
pkg of 1000 ea per roll
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)