Przejdź do
L010300
Ultraczysty acetonitryl
Synonim(y):
Acetonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
EC Number:
200-835-2
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
741857
MDL number:
Assay:
≥99.9% (GC)
Bp:
81-82 °C (lit.)
Vapor pressure:
72.8 mmHg ( 20 °C)
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
product line
Proligo Reagents
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
expl. lim.
16 %
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Roztwór płuczący, zawierający bezwodny acetonitryl (zawartość wody <30 ppm), jest stosowany jako ogólny rozpuszczalnik płuczący po każdym etapie cyklu syntezy.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)