Merck
K1376
β-Ketoglutaric acid
Synonim(y):
1,3-Acetonedicarboxylic acid, 3-Oxopentanedioic acid
Informacje o tej pozycji
EC Number:
208-797-9
UNSPSC Code:
12352103
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)