Merck
K0252
[D-Arg2]-Kyotorphin acetate salt
≥97% (TLC)
Synonim(y):
Tyr-D-Arg
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22N5O4 · C2H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.42
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
Biochem/physiol Actions
Analgesic effect is six times that of kyotorphin
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)