Przejdź do
J3705
JB1 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
H-Cys-Tyr-Ala-Ala-Pro-Leu-Lys-Pro-Ala-Lys-Ser-Cys-OH trifluoroacetate salt, JB-1 trifluoroacetate salt, L-Cysteinyl-L-tyrosyl-L-alanyl-L-alanyl-L-prolyl-L-leucyl-L-lysyl-L-prolyl-L-alanyl-L-lysyl-L-seryl-L-Cysteine, cyclic (1-12)-disulfide trifluoroacetate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
918,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C55H88N14O15S2 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1249.50 (free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film
Storage condition:
desiccated
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
film
storage condition
desiccated
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@@H]1NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@@H](N)CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@H](CCCCN)NC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C55H88N14O15S2/c1-29(2)24-38-49(77)63-37(13-7-9-21-57)54(82)69-23-11-14-42(69)51(79)60-31(4)45(73)62-36(12-6-8-20-56)47(75)66-40(26-70)50(78)67-41(55(83)84)28-86-85-27-35(58)46(74)64-39(25-33-16-18-34(71)19-17-33)48(76)59-30(3)44(72)61-32(5)53(81)68-22-10-15-43(68)52(80)65-38/h16-19,29-32,35-43,70-71H,6-15,20-28,56-58H2,1-5H3,(H,59,76)(H,60,79)(H,61,72)(H,62,73)(H,63,77)(H,64,74)(H,65,80)(H,66,75)(H,67,78)(H,83,84)/t30-,31-,32-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-/m0/s1
InChI key
MPUVBZQBFGGAAS-XHGDPFBQSA-N
Biochem/physiol Actions
JB1 is an IGF-I peptide analog; IGF-1 receptor antagonist.
JB1 is an IGF-I peptide analog; IGF-1 receptor antagonist. IGF-1, once known as somatomedin C, is involved in a multitude of activites including promoting growth and development, particularly neural development, and involved in the growth and proliferation in a variety of human cancers. JB1 is a 12-amino acid cyclic peptide, an IGF-1 analog, used by researchers in a variety of fields to inhibit IGF activity by inhibiting binding of IGF-1 to its receptor.
Features and Benefits
This compound is featured on the InsR page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1472SML1426SML2319
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
film
form
film
form
powder
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)