, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Fagocytoza jest procesem komórkowym służącym do wchłaniania i eliminowania mikroorganizmów, obcych substancji i komórek apoptotycznych. Jest to specyficzna forma endocytozy inicjowana przez rozpoznawanie i wiązanie obcych cząstek przez receptory na powierzchni komórki, a następnie ich pochłanianie i tworzenie fagosomów. Dojrzewające fagosomy przekształcają się w fagolizosomy, które niszczą patogen za pomocą enzymów i toksycznych nadtlenków. Zymosan przygotowany ze ściany komórkowej drożdży(Saccharomyces cerevisiae) i składający się z kompleksów białkowo-węglowodanowych jest często stosowany jako patogen w testach fagocytozy.
Application
Cząsteczki fluorescencyjne Zymosan A zostały przygotowane poprzez koniugację cząsteczek Zymosan A z jasnoczerwoną fluorescencyjną sondą molekularną. Cząsteczki są gotowymi do użycia cząsteczkami indukującymi fagocytozę do obrazowania fluorescencyjnego, czytnika mikropłytek (Ex/Em = 540/570 nm) i cytometrycznej analizy fagocytozy. Zalecamy stosowanie 5 μL fluorescencyjnych cząstek Zymosan A na 5 x 105 żywych komórek.
Nadaje się do indukowania fagocytozy i badań przesiewowych aktywatorów i/lub inhibitorów fagocytozy oraz ligandów receptora Toll-podobnego (TLR) w komórkach ssaków.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?