Merck
I8628
2,3-O-Isopropylidene-β-D-ribofuranosylamine p-toluenesulfonate salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H15NO4 · C7H8SO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.41
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC2(C)O[C@H]3[C@H](N)O[C@H](CO)[C@H]3O2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)