Przejdź do
I8279
Regał indeksowany
white polypropylene, sterilization compatible with autoclavable
Synonim(y):
187450023, F18745-0023, indexed tube holder, tube holder, tube organiser, tube storage
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
261,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18745-0023
Feature:
Holds 90 x 13 mm tubes
Material:
white polypropylene
Packaging:
pack of 1 ea
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
white polypropylene
sterilization compatibility
autoclavable compatible
feature
Holds 90 x 13 mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18745-0023
L × W × H
25 cm × 10.5 cm × 5.6 cm
General description
Okrągłe otwory o wąskich tolerancjach mocno trzymają probówki 13 mm, zapewniając dokładne przetwarzanie, ograniczając utratę próbek i potencjalne uszkodzenia instrumentów. Zwiększona wydajność jest osiągana dzięki wykorzystaniu ponumerowanych lokalizacji do programowania, co skutkuje wyższą przepustowością. Wyraźne, zwięzłe numery są naniesione sitodrukiem na górnej części stojaka, co zapewnia ich dobrą widoczność. Konfiguracja 6 × 5 (90 miejsc) jest standardem dla precyzyjnych stojaków na instrumenty. Zaprojektowany dla zautomatyzowanych systemów obsługi cieczy, w tym zrobotyzowanych urządzeń do przetwarzania próbek, które wykorzystują 3 lub 4 stojaki na jednostkę.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R2883Z692131BAF187453011
feature
Holds 90 x 13 mm tubes
feature
6 x 12 1.5ml tubes
feature
Holds 72 x 3 mm tubes
feature
autoclavable, Holds 25 x 1.5 mL tubes, Holds 4 x 50 mL tubes, Holds 6 x 15 ml tubes
material
white polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
white polypropylene
manufacturer/tradename
Bel-Art F18745-0023
manufacturer/tradename
Bel-Art F18841-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F18854-0003
manufacturer/tradename
Bel-Art F18745-3011
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
L × W × H
25 cm × 10.5 cm × 5.6 cm
L × W × H
9 1/8 in. × 4 3/8 in. × 4 3/8 in.
L × W × H
21 cm (8⅜ in.) × 11 cm (4½ in.) × 22 cm (8¾ in.)
L × W × H
-
sterilization compatibility
autoclavable compatible
sterilization compatibility
-
sterilization compatibility
-
sterilization compatibility
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)