Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N2NaO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.10
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H6N2O2.Na/c8-5(9)1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
JDDRCOTZMQIPOQ-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Competitive antagonist at GABAC receptors.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?