Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3610,00 zł 3068,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4IN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.00
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥99% (TLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
formic acid: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
3068,50 zł
Cena katalogowa3610,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
formic acid: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]N1C=C(I)C(N)=NC1=O
InChI
1S/C4H4IN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
InChI key
UFVWJVAMULFOMC-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Iodocytosine is a modified pyrimidine used in the synthesis of molecules such as pyrrolocytosine and biologically active derivatives.
Application
5-Iodocytosine has been used as iodinated nucleotide with the single crystals of the 3D DNA designed motif for single anomalous dispersion (SAD) studies.[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥99% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥97% |
| form powder | form crystalline powder | form powder | form powder |
| solubility formic acid: 50 mg/mL | solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless | solubility 1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility acetic acid: water (1:1): 50 mg/mL |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?