Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2260,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1360,00 zł
biological source
bovine
Quality Segment
grade
Hybri-Max™
form
powder
potency
≥20 USP units per mg (dry basis)
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
solubility
acidified water, pH 2.0: 2 mg/mL
cation traces
Zn: ≤1.0% (dry basis)
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI key
IXIBAKNTJSCKJM-BUBXBXGNSA-N
Gene Information
bovine ... INS(280829)
cow ... INS(280829)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Hybri-Max™, powder, suitable for hybridoma | description BioReagent, 10 mg/mL insulin in 25 mM HEPES, pH 8.2, sterile-filtered, suitable for cell culture | description powder, BioReagent, suitable for cell culture | description 100 μg/mL (PBS pH 7.2), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant® |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| technique(s) cell culture | hybridoma: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable | technique(s) liquid chromatography (LC): suitable |
| form powder | form solution | form powder | form liquid |
| solubility acidified water, pH 2.0: 2 mg/mL | solubility - | solubility acetic acid: 2 mg/mL (pH: 2-3), hydrochloric acid: 2 mg/mL (pH: 2-3) | solubility - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Insulin from bovine pancreas
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?