Przejdź do
I2142
KN-62
≥95%, powder
Synonim(y):
(S)-5-Isoquinolinesulfonic acid 4-[2-[(5-isoquinolinylsulfonyl)methylamino]-3-oxo-3-(4-phenyl-1-piperazinyl)propyl]phenyl ester, 1-[N,O-bis(5-Isoquinolinesulfonyl)-N-methyl-L-tyrosyl]-4-phenylpiperazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
548,00 zł
465,80 zł
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
814,00 zł
691,90 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H35N5O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
721.84
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
465,80 zł
Cena katalogowa548,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
color
yellow
mp
130 °C
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.93 mg/mL, methanol: 10 mg/mL, DMSO: 12 mg/mL, chloroform: 20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=S(OC1=CC=C(C[C@@H](C(N2CCN(C3=CC=CC=C3)CC2)=O)N(C)S(C4=CC=CC5=C4C=CN=C5)(=O)=O)C=C1)(C6=CC=CC7=C6C=CN=C7)=O
InChI
1S/C38H35N5O6S2/c1-41(50(45,46)36-11-5-7-29-26-39-19-17-33(29)36)35(38(44)43-23-21-42(22-24-43)31-9-3-2-4-10-31)25-28-13-15-32(16-14-28)49-51(47,48)37-12-6-8-30-27-40-20-18-34(30)37/h2-20,26-27,35H,21-25H2,1H3/t35-/m0/s1
InChI key
RJVLFQBBRSMWHX-DHUJRADRSA-N
Gene Information
human ... P2RX7(5027)
Biochem/physiol Actions
Selectively inhibits rat brain Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II.
Features and Benefits
This compound is featured on the Ca/CaMKs and P2 Receptors: P2X Ion Channel Family pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2384S8010N2790
assay
≥95%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.93 mg/mL, DMSO: 12 mg/mL, methanol: 10 mg/mL, chloroform: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, H2O: slightly soluble, ethanol: soluble
solubility
DMSO: >15 mg/mL
color
yellow
color
white to beige
color
white
color
yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KN-62
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)