Przejdź do
I17003
Interleukina-4 ludzka
IL-4, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture, endotoxin tested
Synonim(y):
Interleukin-4 human, IL-4
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Mol wt:
14.9 kDa (glycosylated)
recombinant
expressed in HEK 293 cells
Quality Segment
assay
≥98% (SDS-PAGE)
potency
≤1 ng/mL ED50
mol wt
14.9 kDa (glycosylated)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
suitability
endotoxin tested
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowana ludzka interleukina-4 (IL-4) jest wyrażana w ludzkich komórkach 293 jako glikoproteina o obliczonej masie cząsteczkowej 14,9 kDa. Białko to jest wytwarzane w ludzkich komórkach przy użyciu całkowicie ludzkiego systemu produkcji, z pełnymi chemicznie zdefiniowanymi składnikami i bez surowicy. System ekspresji w komórkach ludzkich umożliwia glikozylację i fałdowanie podobne do ludzkiego, a także często zapewnia lepszą stabilność białka w hodowli.
Biochem/physiol Actions
IL-4 jest białkiem, które, jak wykazano, reguluje szerokie spektrum funkcji komórek B, limfocytów T, monocytów/makrofagów i innych komórek krwiotwórczych i niehematopoetycznych. Wśród klonów komórek T, IL-4 jest wytwarzana przez komórki Th0 i Th2, ale nie przez komórki Th1, co zostało obecnie wykazane zarówno u myszy, jak i u ludzi. IL-4 blokuje produkcję cytokin prozapalnych, takich jak IL-6, TNFα i M-CSF oraz poprawia różnicowanie niedojrzałych DC z progenitorów CD34+, gdy jest dodawana w okresie różnicowania (od 6 do 12 dnia).
Interleukin-4 is a lymphokine with profound effects on the growth and differentiation of immunologically competent cells. IL-4 is also known as B cell stimulatory factor-1 (BSF-1), T cell growth factor-2 (TCGF-2) and mast-cell growth factor-2 (MCGF-2). Inhibits VEGF-induced and bFGF-induced angiogenesis. IL-4 is a complex glycoprotein released by a subset of activated T cells. Human and mouse IL-4 share 50% amino acid sequence homology, but their biological actions are species-specific.
Interleukin-4, a lymphokine with profound effects on the growth and differentiation of immunologically competent cells, inhibits VEGF-induced and bFGF-induced angiogenesis. Human and mouse IL-4 share 50% amino acid sequence identity, but their biological actions are species-specific.
Physical form
Dostarczany jako liofilizowany proszek zawierający sól fizjologiczną buforowaną fosforanami.
Analysis Note
Aktywność biologiczną rekombinowanej ludzkiej IL-4 badano w hodowli, mierząc jej zdolność do stymulowania proliferacji ludzkich komórek TF-1 (ludzka linia komórek wskaźnikowych erytroleukemii).
Other Notes
HKCDITLQEIIKTLNSLTEQKTLCTELTVTDIFAASKNTTEKETFCRAATVLRQFYSHHEKDTRCLGATAQQFHRHKQLIRFLKRLDRNLWGLAGLNSCPVKEANQSTLENFLERLKTIMREKYSKCSS
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Interleukina-4 ludzka
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)