Merck
I0758
2-Imidazolidone-4-carboxylic acid
~95%
Synonim(y):
2-Oxo-4-imidazolidinecarboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
~95%
mp
184-186 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)C1CNC(=O)N1
InChI
1S/C4H6N2O3/c7-3(8)2-1-5-4(9)6-2/h2H,1H2,(H,7,8)(H2,5,6,9)
Klucz InChI
KZKRPYCBSZIQKN-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)