Przejdź do
HW11200-02
Drążek do podnoszenia, 4 pętle, korpus ∅14", kątowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 980,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
RA.01
UNSPSC Code:
41116107
17 980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
General description
Firma SAFC zakwalifikowała EZ BioPac firmy ILC Dover jako preferowane opakowanie proszków luzem. Wyprodukowana z folii Armorflex 114 seria EzBiopac to dopasowana do celu, skalowalna i intuicyjna oferta, która umożliwia czyste, bezpieczne i wydajne dostarczanie proszków luzem do bioprocesu.
Jest to akcesorium, które może być używane do wspomagania obsługi EZ BioPac firmy ILC Dover wypełnionego pożywką do hodowli komórkowych.
Other Notes
Niskoprofilowy drążek do podnoszenia dla produktów DP4603, DP4604
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)