Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
form
solution
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
4.4
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
InChI key
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| pH 4.4 | pH 4.4 | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbol-Fuchsin Solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
569-61-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?