Przejdź do
HS2860CB
TrueNorth® Cardboard Cryovial Box and Lid
without dividers, for tubes, 1.5 ‑ 2 mL, L × W × H 5.2 × 5.2 × 2 in., blue, pk of 12
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
12 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
310,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2860CB
Feature:
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
Material:
cardboard
Packaging:
pk of 12
310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cardboard
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
packaging
pk of 12
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860CB
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W × H
5.2 × 5.2 × 2 in.
size
133x133x50 mm
color
blue
Features and Benefits
  • It stores small samples and tubes.
  • Store in mechanical freezers or vapor phase LN2 at -196ºC.
  • Use tubes that can be stored at the required temperature.
  • Colors make it simple to identify and categorize items.
  • Bottom vent holes enable efficient circulation and evacuation of cold air, vapor, or LN2.
  • All box footprints are 13.3 x 13.3 cm, select from two different heights
  • Autoclaving is not recommended.
Other Notes
Order partitions separately.
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS2860BHS2860CHS2860CR
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860CB
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860CR
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
material
cardboard
material
cardboard
material
cardboard
material
cardboard
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
color
blue
color
white
color
assorted colors
color
red
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)