Przejdź do
HS23491A
Modular glove box holder
anti-microbial, W × L × H 254 mm × 156 mm × 97 mm, blue
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
690,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
42132201
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23491A
Feature:
Holds 1 box of gloves
Material:
plastic
690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
plastic
feature
Holds 1 box of gloves
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23491A
W × L × H
254 mm × 156 mm × 97 mm
color
blue
General description
Available infused with Microban ideal for use in clean rooms, hospitals, and microbiological work areas.
  • High-impact, durable resin is resistant to harsh cleaning solutions
  • Modular design allows single boxes or horizontal stacking for multiple box holder
  • Universal fit for most major brands of glove boxes
  • Mounting screws included
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS120258HS23471AHS120107
feature
Holds 1 box of gloves
feature
Holds 1 box
feature
Holds 1 box
feature
Holds 4 x boxes
material
plastic
material
plastic
material
clear acrylic
material
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23491A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120258
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23471A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120107
color
blue
color
white
color
-
color
-
W × L × H
254 mm × 156 mm × 97 mm
W × L × H
254 mm × 156 mm × 97 mm
W × L × H
-
W × L × H
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Modular glove box holder
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)