Przejdź do
HS23381B
Arctic Squares® Cryostorage Box
Holds 81 x 2 mL tubes, assorted colors polycarbonate, pk of 4
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
4 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
310,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123304
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23381B
Feature:
Holds 81 x 2 mL tubes
Material:
assorted colors polycarbonate
Packaging:
pk of 4
310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
assorted colors polycarbonate
feature
Holds 81 x 2 mL tubes
packaging
pk of 4
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23381B
technique(s)
cryopreservation: suitable
size
133x133x53 mm
General description
Safely stores vials from -196 to 121C in mechanical freezers as well as liquid nitorgen. Boxes are designed with unique features to help orient, identify and access vials with ease.
  • forward sloped base and high contrast indexing on the transparent lid ensure quick visual orientation
  • vend and drainage holes
  • stackable
  • autoclavable
Features and Benefits
  • hinged lid with built-in stop, allows easy one-handed access to samples
  • wells arranged in ans easy-to-pick formation
  • magnetic tipped forceps supplied to help pick vials and remove boxes from freezer
  • ideal for small sampling
  • friction fit, slide on lid
Legal Information
Arctic Squares is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS23300DHS120040HS23325A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23381B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23300D
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120040
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23325A
feature
Holds 81 x 2 mL tubes
feature
Holds 100 x 2 mL tubes
feature
Holds 81 x 1.5-2.0 mL tubes
feature
Holds 25 x 2 mL tubes
material
assorted colors polycarbonate
material
blue polycarbonate
material
polypropylene
material
red polycarbonate
packaging
pk of 4
packaging
pk of 4
packaging
pkg of 5
packaging
pk of 8
size
133x133x53 mm
size
133x133x53 mm
size
130x130x47 mm
size
76x76x53 mm
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arctic Squares® Cryostorage Box
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)