Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 107,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS20631B
Material:
black , natural rubber
107,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
black , natural rubber
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20631B
L × O.D. × diam.
137 mm (5.4 in.) × 53 mm (2.1 in.) × 7.4 mm (0.3 in.), (hold diam.)
capacity
85 mL
General description
Żarówka próżniowa/ciśnieniowa jest idealna do pobierania próbek gazu lub pompowania gazu przez aparaturę.
Features and Benefits
- Idealny do pobierania próbek gazu lub pompowania gazu przez aparaturę
- Wykonany z naturalnej gumy
- Pojemność 85 ml, średnica otworu 0,3 cala (średnica otworu 7,4 mm)
- Dwa gumowe zawory z połączeniami PVC (rurki nie są dostarczane)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material black , natural rubber | material glass stopcock | material PTFE stopcock | material glass stopcock |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20631B | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| L × O.D. × diam. 137 mm (5.4 in.) × 53 mm (2.1 in.) × 7.4 mm (0.3 in.), (hold diam.) | L × O.D. × diam. - | L × O.D. × diam. - | L × O.D. × diam. - |
| capacity 85 mL | capacity - | capacity - | capacity - |
| packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging - | packaging - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?