Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 101,00 zł |
Informacje o tej pozycji
101,00 zł
material
nickel closure, white plastic
feature
Holds 50 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15996C
L × W × H
209 × 86 × 35 mm
Features and Benefits
- Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
- Durable ABS plastic boxes are available with cork lining only
- Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
- Feature thumb-latch lock mechanism
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 50 place, cork lining, white plastic | description 50 place, cork lining, blue plastic | description 100 place, cork lining, white plastic | description 100 place, foam, blue plastic |
| feature Holds 50 x slides 76x26 mm | feature Holds 50 x slides 76x26 mm | feature Holds 100 x slides 76x26 mm | feature Holds 100 x slides 76x26 mm |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15996C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15996A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15994E | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15994M |
| material nickel closure, white plastic | material blue plastic , nickel closure | material nickel closure, white plastic | material blue plastic , nickel closure |
| L × W × H 209 × 86 × 35 mm | L × W × H 209 × 86 × 35 mm | L × W × H 208 × 175 × 34 mm | L × W × H 208 × 175 × 34 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Premium slide box
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?